Fontos dokumentumok
860532P
Avanti
C8 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/8:0)
N-octanoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt), powder
Szinonimák:
Ammonium (2S,3R,4E)-3-hydroxy-2-(octanoylamino)octadec-4-en-1-yl hydrogen phosphate
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860532P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860532P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C26H52NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(28)24(23-33-34(30,31)32)27-26(29)22-20-17-8-6-4-2;/h19,21,24-25,28H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);1H3/b21-19+;/t24-,25+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDZBNEWCUHJJDF-AAMXSQEYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in lipid preparation to treat endothelial colony-forming cells (ECFCs) for nuclear morphology analysis
- for the validation of C8 ceramide-1-phosphate metabolite to study its effects on the metabolic pathways of Rana catesbeiana during metamorphosis
- to screen lipids that rapidly and reversibly alter transepithelial electrical resistance (TER) or tight junction (TJ) permeability in epithelial tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3