Fontos dokumentumok
860675P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate (d20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860675P, powder
Szinonimák:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate (C20 base)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860675P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860675P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C20H44NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21)18-26-27(23,24)25/h19-20,22H,2-18,21H2,1H3,(H2,23,24,25)/t19-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEYZCBKZGOIPIU-VQTJNVASSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)