Fontos dokumentumok
860051P
Avanti
Ceramide (Egg)
Ceramide (Egg, Chicken), powder
Szinonimák:
C16 Ceramide; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (860051P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860051P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860051P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860051P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3