Merck
857401P
Avanti
C16-Urea-Ceramide
D-erythro-N-[2-(1,3-dihydroxy-4E-octadecene)]-N′-hexadecane-urea, powder
Szinonimák:
D-erythro-C16-urea-ceramide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H70N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
566.94
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857401P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 857401P
lipidtípus
bioactive lipids
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
C16-Urea-Ceramide is a neutral ceramidase (nCDase) inhibitor. It is a bioactive ceramide.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857401P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Essa M Saied et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(1), 197-212 (2014-07-01)
The equilibrium between the pro-apoptotic ceramide and pro-vital sphingosine-1-phosphate is considered to be decisive for cell death or survival. The different ceramidases thus play key roles in cell fate and might offer attractive targets for pharmacological intervention. Although until recently