860671P
Avanti
C16 Ceramide (d14:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Szinonimák:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
1 ea of 10 mg (860671P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
deuterated lipids
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3