Fontos dokumentumok
860052P
Avanti
Ceramide (Brain)
Ceramide (Brain, Porcine), powder
Szinonimák:
C18 Ceramide; N-octadecanoyl-D-erythro-sphingosine; N-(octadecanoyl)-sphing-4-enine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (860052P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860052P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860052P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in ultra performance liquid chromatography-electrospray ionization-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC-ESI-Q-TOF-MS)
- in liquid chromatography with a hydrophilic interaction column
- in liposome preparation to test it effect on human α–synuclein aggregation