Merck
860728P
Avanti
C26:0 Ceramide (d18:1/26:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
N-Hexacosanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H87NO3
Molekulatömeg:
678.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1x5 mg (860728P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H87NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-44(48)45-42(41-46)43(47)39-37-35-33-31-29-27-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,39,42-43,46-47H,3-36,38,40-41H2,1-2H3,(H,45,48)/b39-37+/t42-,43+/m0/s1
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860728P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)