Merck
C8230
Sigma-Aldrich
Dihydroceramide C6
solid
Szinonimák:
N-Hexanoyldihydrosphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H49NO3
Molekulatömeg:
399.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inactive form of C6 ceramide for use as a negative control.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Kitatani et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 382(2), 296-302 (2000-11-09)
The effect of ceramide on Ca2+-dependent translocation of cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) to membranes was studied. Pretreatment of platelets with sphingomyelinase or C6-ceramide (N-hexanoylsphingosine) led to apparent enhancement of Ca2+-ionophore A23187-stimulated arachidonic acid release but did not affect the cytosolic
F J Sánchez-Gómez et al.
Allergy, 72(3), 385-396 (2016-06-21)
Allergic reactions to β-lactams are among the most frequent causes of drug allergy and constitute an important clinical problem. Drug covalent binding to endogenous proteins (haptenation) is thought to be required for activation of the immune system. Nevertheless, neither the