Merck
640001P
Avanti
Ceramide Delivery System
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Ceramide Delivery System, Kit for C6 Ceramide Delivery
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Teszt
>99%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Ceramide forms stable, fluid bilayers with cholesteryl phosphocholine, and this formulation has been shown to be more potent than solvent-delivered (DMSO) formulations of C6 Ceramide in inhibiting proliferation, inducing apoptosis, and disturbing calcium homeostasis. It is thought that DMSO formulations of C6 Cer are likely to precipitate into the cell culture medium, where the bioavailability of “crystalline” ceramide is limited. However, the formation of fluid bilayers, which are enriched in C6 Cer, prevent crystallization and allow for the transfer of monomeric ceramide to cell membranes with enhanced bioavailability.
Kiszerelés
The kit contains 10 mg of C6 Ceramide and 13.8 mg of Cholesteryl Phosphocholine, individually packaged and ready for use.
Egyéb megjegyzések
Note: This delivery system works primarily with short-chain ceramides. Delivery of long-chain ceramides, e.g., C16 Cer, was generally low or absent during similar incubation times.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
A készletek elemei külön is megvásárolhatók
Termékszám
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 700123PCholPC, Avanti Research - A Croda Brand 700123P, powderBiztonsági adatlap
  • 860506PC6 Ceramide (d18:1/6:0), Avanti Research - A Croda BrandBiztonsági adatlap
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)