Merck
Z273236
Sigma-Aldrich
CITRANOX® acid detergent
biodegradable
Szinonimák:
CITRANOX® acid detergent, biodegradable, biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
UNSPSC kód:
47131800
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 1 × 3.8 L in 1EA
pkg of 4 × 3.8 L in 4EA
gyártó/kereskedő neve
Alconox, Inc. 1801 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1801-1 (3.8 L)
technika/technikák
protein quantification: suitable
Általános leírás
CITRANOX™ is a phosphate free, concentrated cleaner and metal brightener for high performance removal of metal oxides, scale, salts and inorganic residues in manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing for reliable results and no interfering residues. Ideal for trace metal analysis. USDA authorized. Dilute 2:100. pH 2.5.
Jogi információk
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)