Fontos dokumentumok
850524P
Avanti
CHEMS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate; 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate; CHS
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholesteryl hemisuccinate
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
486.73 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850524P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850524P-5g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
technika/technikák
protein quantification: suitable
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to prepare multifunctional envelope-type nano device (MEND) by a lipid film hydration method based on electrostatic interactions
- to as a component in bolavesicle
- to prepare liposome (LS)
- for the preparation of anionic liposomes by the lipid thin film hydration and freeze/thaw technique and to encapsulate ovalbumin (OVA) and listeriolysin O (LLO)
- to prepare liposomal membranes to study its effect on the physical–chemical properties of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) liposomes
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)