Teszt
95%
Forma
liquid crystal
optikai aktivitás
[α]27/D −28°, c = 2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
crystalline phase to cholesteric phase 117.8 °C
cholesteric phase to isotropic phase 125.3 °C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(Cl)=O
InChI
1S/C28H45ClO2/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-26(29)30)13-15-27(20,4)25(22)14-16-28(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,27+,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?