Fontos dokumentumok
810335C
Avanti
18:1 Cy5 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C73H118ClN4O9P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1262.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810335C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810335C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (810335C-1mg)
1 mg/mL (810335C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
18:1 Cy5 PE or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5), chloroform has been used:
  • as a standard for the estimation of absolute density of Cy5 labeled Trx-His6-NCav-CT on supported lipid bilayers (SLB)
  • in annexin-coated vesicle production
  • to label vesicle types in order to optically distinguish them from other vesicles and to initiate biochemical reactions in a cell-mimetic compartment
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fluorescent labelled lipids are generally useful in cell biology and biophysical studies. Cellular events involving lipids such as lipid domain generation, disaggregation and re-organization can be studied with fluorescent lipids. They are also useful in analyzing the physical properties of lipid bilayers.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810335C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810335C-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Xiandeng Wu et al.
Molecular cell, 73(5), 971-984 (2019-01-22)
Both the timing and kinetics of neurotransmitter release depend on the positioning of clustered Ca2+ channels in active zones to docked synaptic vesicles on presynaptic plasma membranes. However, how active zones form is not known. Here, we show that RIM
Guido Bolognesi et al.
Nature communications, 9(1), 1882-1882 (2018-05-16)
Constructing higher-order vesicle assemblies has discipline-spanning potential from responsive soft-matter materials to artificial cell networks in synthetic biology. This potential is ultimately derived from the ability to compartmentalise and order chemical species in space. To unlock such applications, spatial organisation
Margrethe A Boyd et al.
Biophysical journal, 115(7), 1307-1315 (2018-09-17)
Cells dynamically regulate their membrane surface area during a variety of processes critical to their survival. Recent studies with model membranes have pointed to a general mechanism for surface area regulation under tension in which cell membranes unfold or take
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Jamie B Strachan et al.
Journal of colloid and interface science, 576, 241-251 (2020-05-20)
Cubosomes form part of the next generation of lipid nanoparticle drug delivery vehicles, enabling higher drug encapsulation efficiency, particularly for lipophilic drugs, compared to traditional liposome formulations. However, the mechanism of interaction of cubosome lipid nanoparticles with cells and their