Merck
810179P
Avanti
18:0 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt), 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C68H113N4O14PS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1305.75
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 x 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNS(=O)(C1=CC(S(=O)([O-])=O)=C(C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)=[N+](CC)CC)C=C1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810179P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3