Merck
850335C
Avanti
12:0 PC (DLPC)
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DLPC; PC(12:0/12:0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H64NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
621.83
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850335C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850335C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850335C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 850335C
koncentráció
10 mg/mL (850335C-25mg)
25 mg/mL (850335C-200mg)
25 mg/mL (850335C-500mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJFVSSZAOYLHEE-PMERELPUSA-N
Általános leírás
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
The mucosal layer of the colon has phosphatidylcholine (PC). PCs carry fatty acids in the sn-1 and sn-2 positions, that are covalently attached to a glycerol through ester bonds.
Alkalmazás
12:0 PC (DLPC/1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a standard to quantify phosphatidylcholine. It has also been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method conditions.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylcholine (PC) has the ability to block the penetrance of bacteria by acting as a surfactant.
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850335C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850335C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850335C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 2
1 of 2
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e null
Inflammatory Bowel Disease
Parian AM, et al.
Integrative Medicine, 501-516 null
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core
Narvaaez R, et al.
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 null
John P Kowalski et al.
Chemical research in toxicology, 32(12), 2488-2498 (2019-12-05)
Cytochrome P450 4B1 (CYP4B1) has been explored as a candidate enzyme in suicide gene systems for its ability to bioactivate the natural product 4-ipomeanol (IPO) to a reactive species that causes cytotoxicity. However, metabolic limitations of IPO necessitate discovery of
Nhiem Tran et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3397-3402 (2018-05-29)
The transition between the lyotropic liquid crystalline lamellar and the bicontinuous cubic mesophase drives multiple fundamental cellular processes involving changes in cell membrane topology, including endocytosis and membrane budding. While several theoretical models have been proposed to explain this dynamic
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn