Fontos dokumentumok
840435P
Avanti
12:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DLPG; PG(12:0/12:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (840435P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840435P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C30H59O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-29(33)37-25-28(26-39-41(35,36)38-24-27(32)23-31)40-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28,31-32H,3-26H2,1-2H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t27?,28-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIRSYGHBBDDURM-AMRYRHMLSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of liposomes for PagP folding assays
- as a component in pyrene labeleld liposomes
- to construct liposome/lipid vesicle
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn