Merck
P9789
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥99% (TLC)
Szinonimák:
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl, DPPG-Na, Hexadecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester, PG(16:0/16:0)
About This Item
Lineáris képlet:
C38H74O10PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
744.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
funkcionális csoport
phospholipid
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
Related Categories
Általános leírás
Forms classical lipid bilayers. At low temperature, however, an unusual and much thinner bilayer forms where the hydrocarbon chains are interdigitated.
Egyéb megjegyzések
PG(16:0/16:0)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)