Merck
840025P
Avanti
Heart PE
Avanti Research - A Croda Brand 840025P, powder
Szinonimák:
L-α-phosphatidylethanolamine (Heart, Bovine)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (840025P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840025P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840025P
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Alkalmazás
Heart PE has been used in the preparation of liposomes for liposome flotation assays.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dokumentumtár megtekintése
High-affinity cooperative Ca2+ binding by MICU1-MICU2 serves as an on-off switch for the uniporter
Kamer KJ, et al.
EMBO Reports, 18(8), 1397-1411 (2017)