524617
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
Szinonimák:
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, L-α-Phosphatidylcholine
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, Chromatographically purified.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
chloroform: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
A lipotropic agent
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12 °C