Merck
840025C
Avanti
Heart PE
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
Szinonimák:
L-α-phosphatidylethanolamine (Heart, Bovine)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (840025C-25mg)
pkg of 5 × 4 mL (840025C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840025C
koncentráció
10 mg/mL (840025C-25mg)
25 mg/mL (840025C-500mg)
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)
Alkalmazás
Heart PE has been used for the preparation of liposomes.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840025C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Phosphoinositide interactions position cGAS at the plasma membrane to ensure efficient distinction between self-and viral DNA
Barnett KC, et al.
Cell, 176(6), 1432-1446 (2019)