Fontos dokumentumok
850367C
Avanti
19:0 PC
1,2-dinonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
PC(19:0/19:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850367C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850367C
koncentráció
10 mg/mL (850367C-25mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal standard to extract total lipids from human brain region homogenates
- in multilamellar vesicles for biophysical studies
- as an internal standard for soil microbial community analysis
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)