Fontos dokumentumok
810197P
Avanti
16:0-Pyr PC
Avanti Research - A Croda Brand 810197P, powder
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2-(1-pyrenedecanoyl)-sn-glycero-3-phosphatidylcholine
Méret kiválasztása
1 MG
57 900,00 Ft
57 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
57 900,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C50H76NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
850.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
57 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (810197P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810197P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCc1c2c3c4c(cc2)cccc4ccc3cc1)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C50H76NO8P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-20-23-29-47(52)56-39-45(40-58-60(54,55)57-38-37-51(2,3)4)59-48(53)30-24-21-18-15-16-19-22-26-41-31-32-44-34-33-42-27-25-28-43-35-36-46(41)50(44)49(42)43/h25,27-28,31-36,45H,5-24,26,29-30,37-40H2,1-4H3/t45-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZLOWUUVDRBGKM-WBVITSLISA-N
Általános leírás
Phosphatidylcholine (PC) is a common phospholipid found in eukaryotes and a prime metabolite of glycerolipid metabolism.[1] It is a vital component of the mucosal layer of the colon.[2]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810197P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Importance of phosphatidylcholine on the chloroplast surface
Botella C, et al.
Chemistry and Physics of Lipids null
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen JN, et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects null
César Botella et al.
Progress in lipid research, 65, 12-23 (2016-11-23)
In plant cells, phosphatidylcholine (PC) is a major glycerolipid of most membranes but practically lacking from the plastid internal membranes. In chloroplasts, PC is absent from the thylakoids and the inner envelope membrane. It is however the main component of
Jelske N van der Veen et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1859(9 Pt B), 1558-1572 (2017-04-16)
Phosphatidylcholine (PC) and phosphatidylethanolamine (PE) are the most abundant phospholipids in all mammalian cell membranes. In the 1950s, Eugene Kennedy and co-workers performed groundbreaking research that established the general outline of many of the pathways of phospholipid biosynthesis. In recent