Fontos dokumentumok
855775C
Avanti
18:0 Lyso PC
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (855775C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855775C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855775C
koncentráció
10 mg/mL (855775C-25mg)
25 mg/mL (855775C-500mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn