Merck
870308P
Avanti
16:0 lyso PC-d49
powder
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24HD49NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
544.93
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg (870308P-1MG)
package of 1 × 5 mg (870308P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C
Általános leírás
16:0 Lyso PC-d49 (1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine (d49) is a deuterated derivative of 16:0 Lyso PC. Lyso PC is obtained from the hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) by phospholipase A.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870308P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Elevated levels and altered fatty acid composition of plasma lysophosphatidlycholine (lysoPC) in ovarian cancer patients
Okita M, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 71(1), 31-34 (1997)