Merck
700325P
Avanti
3β,5α,6β-Trihydroxycholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Trihydroxy Cholic Acid - 3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.57
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700325P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3