Fontos dokumentumok
330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH
new
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
biológiai forrás
synthetic
leírás
Technique(s): mass spectrometry
Teszt
≥99% (TLC)
kiszerelés
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This mixture is a complement to Bile Acid SPLASH. It contains the same compounds as Bile Acid SPLASH but without deuterium labels, making this the ideal primary standard mixture for bile acid analysis.
Alkalmazás
Lipidomics
Kiszerelés
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330738W-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup