Fontos dokumentumok
700227P
Avanti
Cholenic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-cholenic acid, 3β-hydroxychol-5-en-24-oic acid, 3-hydroxy-5-cholenoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.56
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 100 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Cholenic acid is a monohydroxy bile acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cholenic acid serves as a precursor for chenodeoxycholic acid.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
N B Javitt et al.
The Journal of biological chemistry, 261(27), 12486-12489 (1986-09-25)
Metabolism of 3 beta-hydroxy-5-cholenoic acid to chenodeoxycholic acid has been found to occur in rabbits and humans, species that cannot 7 alpha-hydroxylate lithocholic acid. This novel pathway for chenodeoxycholic acid synthesis from 3 beta-hydroxy-5-cholenoic acid led to a reinvestigation of