Fontos dokumentumok
700184M
Avanti
desmosterol (D6) ester
26,26,26,27,27,27-hexadeuteriocholesta-5,24-dien-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Szinonimák:
111014
Méret kiválasztása
1 MG
53 600,00 Ft
53 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
53 600,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H70D6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
655.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
53 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
methylene chloride solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (700184M-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 700184M
koncentráció
1 mg/mL (700184M-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Desmosterol is a precursor of cholesterol synthesis and the enzyme 24-dehydrocholesterol reductase catalyzes this step.[1] It lacks a double bond between C24 and C25, which is present in cholesterol.[1] Desmosterol is the major brain sterol[2] and is localized in spermatozoa membrane and astrocytes.[1] Desmosterol (D6) ester is a deuterated desmosterol with octadecanoic acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Desmosterol is a liver X receptor (LXR) agonist[2] and it regulates inflammatory signaling in macrophages.[3] Desmosterol accumulates during impairment of 24-dehydrocholesterol reductase enzyme thereby leading to desmosterolosis.[1] It is a potential therapeutic target for treating the neurodegenerative disorder.[3]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700184M-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Saara Vainio et al.
The Journal of biological chemistry, 281(1), 348-355 (2005-10-27)
Desmosterol is an immediate precursor of cholesterol in the Bloch pathway of sterol synthesis and an abundant membrane lipid in specific cell types. The significance of the difference between the two sterols, an additional double bond at position C24 in
Maurice Jansen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(3), 865-870 (2012-12-12)
The brain is the most cholesterol-enriched tissue in the body. During brain development, desmosterol, an immediate precursor of cholesterol, transiently accumulates up to 30% of total brain sterols. This massive desmosterol deposition appears to be present in all mammalian species
Phillip A Wages et al.
Journal of lipid research, 59(10), 1916-1926 (2018-08-09)
Regulating blood cholesterol (Chol) levels by pharmacotherapy has successfully improved cardiovascular health. There is growing interest in the role of Chol precursors in the treatment of diseases. One sterol precursor, desmosterol (Des), is a potential pharmacological target for inflammatory and