Fontos dokumentumok
T5200
Triparanol
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
1-(4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl)-1-p-tolyl-2-(4-chlorophenyl)ethanol
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
102.9-103.7 °C
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
alcohol: soluble
olive oil: slightly soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccc(Cl)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C27H32ClNO2/c1-4-29(5-2)18-19-31-26-16-12-24(13-17-26)27(30,23-10-6-21(3)7-11-23)20-22-8-14-25(28)15-9-22/h6-17,30H,4-5,18-20H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYHDSBBKRLVLFF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DHCR24(1718) , EBP(10682)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)