Merck
330256P
Avanti
Cholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36D4O5
Molekulatömeg:
412.60
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1x5 mg (330256P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHQCQFFYRZLCQQ-HPOHQYGFSA-N
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330256P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)