Merck
330278P
Avanti
Taurocholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H40D4NNaO7S
Molekulatömeg:
541.71
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x1 mg (330278P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330278P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3