Fontos dokumentumok
100403X
Avanti
GPC-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
(d9)choline alfoscerate
α-GPC(d9); α-GPC(d9)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
L-α-glycerophosphoryl(choline-d9), water:ethanol (9:1)
Teszt
>99% phosphorus (P) basis (qNMR)
form
solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (100403X-100ug)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
0.1 mg/mL (100403X-100ug)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1