Fontos dokumentumok
131101C
Avanti
Brain Extract Total
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Brain Total Lipid Extract (Porcine)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 2 × 20 mL (131101C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (131101C-100mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (131101C-100mg)
25 mg/mL (131101C-1g)
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Total Lipid Extract is a chloroform:methanol extract of the respective tissue (Brain, Soybean, Heart, etc.). This extract is partitioned against deionized water, and the chloroform phase is concentrated.
Alkalmazás
Brain extract total has been used as a lipid carrier for the extraction and deacetylation of lipids.
Kiszerelés
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (131101C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (131101C-100mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Phosphoinositide Analysis using the HPLC System Equipped with a Fraction Collector and the TSKgel SAX Column
KITA S, et al.
Medical bulletin of Fukuoka University, 42(1), 175-181 (2015)
Ziyi Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 28(7), 115374-115374 (2020-02-25)
A series of novel flurbiprofen-clioquinol hybrids were designed and synthesized as multifunctional agents for Alzheimer's disease therapy, and their potential was evaluated through various biological experiments. In vitro studies showed that most target compounds exhibited significant ability to inhibit self-
Wei Li et al.
Bioorganic chemistry, 97, 103707-103707 (2020-03-09)
A series of pyridoxine-resveratrol hybrids were designed and synthesized as monoamine oxidase B inhibitors for the treatment of Parkinson's disease. Most of them exhibited potent inhibitory activities on MAO-B with high selectivity. Specifically, compounds 12a, 12g and 12l showed the
Emmanuel Boucrot et al.
Cell, 149(1), 124-136 (2012-04-03)
Shallow hydrophobic insertions and crescent-shaped BAR scaffolds promote membrane curvature. Here, we investigate membrane fission by shallow hydrophobic insertions quantitatively and mechanistically. We provide evidence that membrane insertion of the ENTH domain of epsin leads to liposome vesiculation, and that
Jan R T van Weering et al.
The EMBO journal, 31(23), 4466-4480 (2012-10-23)
Sorting nexins (SNXs) are regulators of endosomal sorting. For the SNX-BAR subgroup, a Bin/Amphiphysin/Rvs (BAR) domain is vital for formation/stabilization of tubular subdomains that mediate cargo recycling. Here, by analysing the in vitro membrane remodelling properties of all 12 human