Fontos dokumentumok
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel (plastic handle)
kiszerelés
pkg of 12 ea
Hosszúság
6 1/2 in. (165 mm)
Általános leírás
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)