Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z513334
Micro spatulas
flat rounded/tapered PTFE coated ends, L 7 5/8 in. (190 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel
kiszerelés
pkg of 1 ea
Hosszúság
7 5/8 in. (190 mm)
Általános leírás
Nickel stainless, PTFE coated spatula with one rounded end and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 7/8 in. (48 mm) long.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)