Fontos dokumentumok
Z513377
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 12 in. (305 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel
kiszerelés
pkg of 6 ea
Hosszúság
12 in. (305 mm)
Általános leírás
Nickel stainless spatula with one rounded and one tapered end. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 1 3/4 in. (44 mm) long.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)