Fontos dokumentumok
Z291595
Supelco
Aluminum cap and red PTFE/silicone septum, for autosampler vials 12 x 32 mm standard opening
silver aluminum seal, O.D. 11 mm, red PTFE/silicone septa
Szinonimák:
Crimp seals with PTFE/silicone septa
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/silicone septa
silver aluminum seal
Jellemzők
closure type crimp seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
11 mm
szerelvény
closure for 11 mm crimp top vial
Általános leírás
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)