Fontos dokumentumok
Z250058
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Szinonimák:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Csatlakozó
Joints threaded neck (28-400)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216846
kapacitás
16 oz (500 mL)
átmérő × Ma
75 mm × 168 mm
szín
amber
Általános leírás
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Jogi információk
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)