Fontos dokumentumok
BR462617
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 28 mm
Szinonimák:
Filter, Rubber gasket
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
méret:
28 mm
material:
EPDM rubber
gyártó/kereskedő neve:
BRAND 462617
material
EPDM rubber
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 462617
méret
28 mm
Általános leírás
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)