Fontos dokumentumok
Z247448
Coors Hirsch funnel
capacity 20 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.43
leírás
Filter Paper Diameter (mm): 13-15
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66298
kapacitás
20 mL
lemezátmérő
16 mm
felső külső átmérő
55 mm
átmérő
11 mm, perforated
Általános leírás
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Alkalmazás
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)