Fontos dokumentumok
Z105716
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 65 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
Anyagok
PTFE
Jellemzők
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 500 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37970-0000
Szélesség
65 mm
Általános leírás
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Tulajdonságok és előnyök
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)