Fontos dokumentumok
Z362905
Suspended stirring bars
diam. 28 mm, L 54 mm, fits beaker size, 250 mL
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
Anyagok
PTFE (with ETFE bracket)
cylindrical (suspended)
Jellemzők
fits beaker size 250 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
case of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® DS6630-0250
Hosszúság
54 mm
Átmérő
28 mm
Általános leírás
Designed specifically for low-speed stirring with minimal grinding effect in cell culture applications. Legs can be compressed to fit through small openings. Dimensions are diameter of outside circle × height
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)