Fontos dokumentumok
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cowie 005.450.2
Hosszúság
500 mm
lapátátmérő
50 mm
tengely átmérő
6 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)