Fontos dokumentumok
Z214701
ACE 316 SS stirring shaft
for flask size, 250 ‑ 1,000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
Anyagok
stainless steel
Jellemzők
for flask size 250 ‑ 1,000 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8074-02
Hosszúság
42 cm , overall
lapos vég mérete
10 cm
tengely átmérő
10 mm
Általános leírás
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
Jogi információk
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)