Fontos dokumentumok
Z137375
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground shaft
diam. × L 6 mm × 318 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
material
glass
leírás
With button
Jellemzők
for flask size 50 ‑ 250 mL
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 953406
átmérő × H
6 mm × 318 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)