Fontos dokumentumok
Z508543
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
Jellemzők
for flask size 12 ‑ 22 L
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8075-15
átmérő × H
10 mm × 690 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)