SYND261024
Synthware™ short path distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
Szinonimák:
Synthware D261024, distilling head
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
Csatlakozó
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
D261024
merítési mélység
25 mm
Related Categories
Általános leírás
Synthware™ distillation head features a close coupled condenser and vacuum connection to offer a short condensate travel path. One-piece design for easy setup. For the best results, use the D272440 distillation receiver. It is designed to be used with a 25 mm immersion thermometer.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)