Z400564
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
joint: ST/NS 45/50, for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE
Csatlakozó
joint: ST/NS45/50
Jellemzők
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8064-24
átmérő × H
1 in. × 1 in.
Related Categories
Általános leírás
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
Jogi információk
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)