Fontos dokumentumok
Z126012
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 440 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
material
glass
leírás
With button
Jellemzők
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 806803
átmérő × H
10 mm × 440 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)