Fontos dokumentumok
Z136735
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm, with button
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
material
glass
Jellemzők
for flask size 0.5 ‑ 12 L
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 807514
átmérő × H
10 mm × 580 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)